Merck
W373923
Sigma-Aldrich
4-Vinylphenol solution
10 wt. % in propylene glycol, FG
Synonim(y):
4-ethenylphenol, p-Hydroxystyrene, p-vinylphenol
About This Item
Numer FEMA:
3739
Nr Rady Europy:
11257
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
4.057
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
medicinal; chemical; phenolic; sweet
klasa czystości:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
follows IFRA guidelines
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
stężenie
10 wt. % in propylene glycol
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
medicinal; chemical; phenolic; sweet
InChI
1S/C8H8O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6,9H,1H2
Klucz InChI
FUGYGGDSWSUORM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Vinylphenol solution has been used as an HPLC internal standard during the identification of 4-vinyl derivatives formed via decarboxylation of hydroxycinnamic acids extracted from corn cobs using phenolic acid decarboxylase (PAD) enzyme extracted from Lactobacillus plantarum.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Organy docelowe
Stomach,intestinal tract,Kidney,Bladder
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Bioproduction of 4-vinylphenol from corn cob alkaline hydrolyzate in two-phase extractive fermentation using free or immobilized recombinant E. coli expressing pad gene.
Salgado JM, et al.
Enzyme and Microbial Technology, 58, 22-28 null