Kluczowe dokumenty
W315605
4-Ethylphenol
≥98%, FG
Synonim(y):
1-ethyl-4-hydroxybenzene, 4-hydroxyphenyl ethane, p-ethylphenol
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
gęstość pary
4.2 (vs air)
ciśnienie pary
0.13 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
bp
218-219 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
smoky; phenolic
ciąg SMILES
CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
Klucz InChI
HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Sorption Behavior of Volatile Phenols at the Oak Wood/Wine Interface in a Model System.: This research explores the interaction between 4-ethylphenol and oak wood in wine aging, contributing to the understanding of volatile phenol adsorption and its impact on wine flavor (Barrera-García et al., 2006).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?