Merck
455644
Sigma-Aldrich
4-tert-Butoxystyrene
99%, contains 200 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonim(y):
4-tert -Butoxystyrene, p -tert -Butoxystyrene
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHC6H4OC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99%
zawiera
200 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.524 (lit.)
bp
72-73 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
gęstość
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)Oc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H16O/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)13-12(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
Klucz InChI
GRFNSWBVXHLTCI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
206.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
97 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Wei-Cheng Chen et al.
Polymers, 12(2) (2020-02-23)
In this study, we synthesized two main chain-type block copolymers featuring hydrogen bond donor and acceptor segments through atom transfer radical polymerization (ATRP) using a bifunctionalized polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) nanoparticle as the initiator. Hydrosilylation of vinylbenzyl chloride at the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
455644-10ML
455644-50ML4061832341002