Merck
733377
Sigma-Aldrich
4-Vinylbenzocyclobutene
97%
Synonim(y):
3-Ethenyl(bicyclo[4.2.0]-octa-1,3,5-triene), VBCB
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.578
gęstość
0.962 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=Cc1ccc2CCc2c1
InChI
1S/C10H10/c1-2-8-3-4-9-5-6-10(9)7-8/h2-4,7H,1,5-6H2
Klucz InChI
DTGDMPJDZKDHEP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
169.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
76.1 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
733377-1G4061826701379