Merck
Y0000619
Guaiacol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Methoxyphenol, Catechol monomethyl ether, Pyrocatechol monomethyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
Beilstein:
508112
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP Reference Standard
gęstość pary
4.27 (vs air)
ciśnienie pary
0.11 mmHg ( 25 °C)
rodzina API
guaiacol
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.543 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
gęstość
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
Klucz InChI
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Guaiacol EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Guaiacol, along with 2,4,6-trichloroanisole, is responsible for cork taint in wine. A method has been developed for extraction and quantitation of the two compounds.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Woo-Cheol Sim et al.
Biochemical pharmacology, 90(4), 414-424 (2014-06-24)
Collaborative regulation of liver X receptor (LXR) and sterol regulatory element binding protein (SREBP)-1 are main determinants in hepatic steatosis, as shown in both animal models and human patients. Recent studies indicate that selective intervention of overly functional LXRα in
Tao Liu et al.
The Analyst, 139(17), 4315-4321 (2014-07-06)
The rapid and sensitive detection of Alicyclobacillus acidoterrestris (AA) has become very important due to the frequent occurrence of fruit juice spoilage by AA. In the present study, using guaiacol, both as the metabolic product of AA related to its
Nathalie Allaman-Pillet et al.
Molecular cancer research : MCR, 13(1), 86-97 (2014-08-22)
Retinoblastoma is the most common pediatric intraocular neoplasm. While retinoblastoma development requires the inactivation of both alleles of the retinoblastoma tumor suppressor gene (RB1) in the developing retina, additional genomic changes are involved in tumor progression, which progressively lead to
Sonica Sondhi et al.
PloS one, 9(5), e96951-e96951 (2014-05-30)
A novel extracellular thermo-alkali-stable laccase from Bacillus tequilensis SN4 (SN4LAC) was purified to homogeneity. The laccase was a monomeric protein of molecular weight 32 KDa. UV-visible spectrum and peptide mass fingerprinting results showed that SN4LAC is a multicopper oxidase. Laccase
Guus van Rossum et al.
ChemSusChem, 7(1), 253-259 (2013-11-23)
The liquefaction of lignocellulosic biomass is studied for the production of liquid (transportation) fuels. The process concept uses a product recycle as a liquefaction medium and produces a bio-oil that can be co-processed in a conventional oil refinery. This all