Kluczowe dokumenty
1524806
USP
Phenol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Hydroxybenzene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
gęstość pary
3.24 (vs air)
ciśnienie pary
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
rodzina API
salicylic acid, guaiacol, hexylresorcinol
temp. samozapłonu
1319 °F
granice wybuchowości
8.6 %
producent / nazwa handlowa
USP
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
gęstość
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Klucz InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten produkt jest dostarczany w postaci dostarczonej i określonej przez wydającą Farmakopeę. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
- Kamforowany fenol żel do stosowania miejscowego
- Roztwór do stosowania miejscowego kamforowanego fenolu
- Salicylan sodu
- Kwas salicylowy
- Salicylan magnezu
- Metakrezol
- Fosforan chlorochiny
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organy docelowe
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Under applied conditions, system suitability criteria are met, and the Chloroquine Phosphate HPLC Assay and Impurity Profiling Methods demonstrate good resolution/selectivity, reproducibility, and sensitivity.
Powiązane treści
Zamów z szerokiej gamy wysoce scharakteryzowanych pierwotnych referencyjnych materiałów standardowych do stosowania z monografiami USP-NF do testowania substancji leczniczych i postaci dawkowania, zaróbek farmaceutycznych, składników żywności i suplementów diety.