Key Documents
H0420000
Hexylresorcinol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Hexylresorcinol, 4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
hexylresorcinol
producent / nazwa handlowa
EDQM
tw
333-335 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
388.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
198 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)