Merck
Y0001746
Hexylresorcinol for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Hexylresorcinol, 4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5C6H3-1,3-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.27
Beilstein:
2048312
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
hexylresorcinol
producent / nazwa handlowa
EDQM
bp
333-335 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Hexylresorcinol for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
388.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
198 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)