Merck
W324205
Sigma-Aldrich
p,α,α-Trimethylbenzyl alcohol
≥95%, FG
Synonim(y):
2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol, 8-Hydroxy-p-cymene, cherry propanol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4C(CH3)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
Numer FEMA:
3242
Numer WE:
Nr Rady Europy:
530
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.042
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5185 (lit.)
bp
64 °C/0.6 mmHg (lit.)
gęstość
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
cherry; fruity; camphoraceous; floral; sweet
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H14O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4-7,11H,1-3H3
Klucz InChI
XLPDVYGDNRIQFV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)