Kluczowe dokumenty
179817
2-fenylo-1-propanol
97%
Synonim(y):
(±)-2-Phenyl-1-propanol, β-Methylphenethyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.526 (lit.)
bp
110-111 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
CC(CO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
Klucz InChI
RNDNSYIPLPAXAZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?