Merck
188476
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzyl alcohol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.16
Beilstein:
1929783
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.75 mmHg ( 86 °C)
Próba
98%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5408 (lit.)
bp
109-110 °C/14 mmHg (lit.)
mp
33-36 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
Cc1ccccc1CO
InChI
1S/C8H10O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
Klucz InChI
XPNGNIFUDRPBFJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Alkohol 2-metylobenzylowy jest szeroko stosowanym silnym dodatkiem do fazy ruchomej w HPLC.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup - (External MSDS)
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Non-mutagenicity of toluene, o-, m- and p-xylene, o-methylbenzylalcohol and o-methylbenzylsulfate in the Ames assay.
R P Bos et al.
Mutation research, 88(3), 273-279 (1981-03-01)
Quinones et al.
Analytical chemistry, 72(7), 1495-1502 (2000-04-14)
High-concentration HPLC band profiles of single solutes and the individual band profiles of the components of binary and ternary mixtures are reported for benzyl alcohol, 2-phenylethanol, and 2-methylbenzyl alcohol. These solutes were eluted from a C18 column by a binary
Jeong-Eeh Lee et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 174, 115-122 (2019-06-05)
Benzene (B), toluene (T), ethylbenzene (E), o-, m- and p-xylene (o-, m-, p-X) are ubiquitous and frequently exposed to human throughout the environment. Previously published test methods for phenolic biomarkers are not sensitive enough to be detected in most general