Merck
184268
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzyl alcohol
95%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.24
Beilstein:
1860665
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.517 (lit.)
bp
140 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C11H16O/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7,12H,8H2,1-3H3
Klucz InChI
FVEINXLJOJPHLH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-tert-Butylbenzyl alcohol forms inclusion complex with β-cyclodextrin and crystal structure of complex has been studied. Selective oxidation of 4-tert-butylbenzyl alcohol by hypochlorite and phase transfer catalyst has been investigated in a membrane reactor.
Zastosowanie
4-tert-Butylbenzyl alcohol was used in preparation of novel copolyimides bearing bulky pendent groups by chemical modification of a copolyimide precursor containing carboxylic acid groups.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
262.4 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
128 °C - DIN 51758
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chemical modification of copolyimides with bulky pendent groups: effect of modification on solubility and thermal stability.
Maya EM, et al.
Polymer Degradation and Stability, 92(12), 2294-2299 (2007)
The crystal structure of the inclusion complex of cyclomaltoheptaose (?-cyclodextrin) with 4-tert-butylbenzoic acid.
Rontoyianni A, et al.
Carbohydrate Research, 252, 19-32 (1994)
The selective oxidation of benzyl alcohols in a membrane reactor.
Grigoropoulou G, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 6, 547-548 (2001)
Tsunehisa Hirose et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(13) (2019-07-05)
The retention behavior of a wide variety of stationary phases was compared in supercritical fluid chromatography (SFC) and normal-phase high-performance liquid chromatography (NP-HPLC). We also attempted to elucidate the retention behavior in SFC by investigating the selectivity of the different