Merck
W288403
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1-propanol
≥97%, FG
Synonim(y):
α-Ethylbenzyl alcohol, (±)-1-Phenylpropanol
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(C6H5)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
Numer FEMA:
2884
Beilstein:
1906759
Numer WE:
Nr Rady Europy:
82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
eCl@ss:
39023126
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.033
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.52 (lit.)
bp
103 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
balsam; floral; sweet
ciąg SMILES
CCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3
Klucz InChI
DYUQAZSOFZSPHD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Phenyl-1-propanol is a secondary alcohol that can be used as a flavoring agent.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 2196-2196 (1997)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 2196-2196 (1997)
Arvind Rajendran et al.
Journal of chromatography. A, 1092(1), 55-64 (2005-09-29)
The enantioseparation of 1-phenyl-1-propanol through the supercritical fluid-simulated moving bed (SF-SMB) process is studied. Non-linear isotherms were measured on an analytical column, and used together with the triangle theory for SMB design to select operating conditions for the SF-SMB. Experiments
Pieter Saveyn et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 25(19), 11322-11327 (2009-09-03)
The influence of the physicochemical properties of the vesicular bilayer on the sorption of poorly water soluble compounds was investigated with pulsed field gradient 1H nuclear magnetic resonance (PFG-NMR) for the case of phosphatidylcholine and dioctadecyldimethylammonium bromide (DODAB), using 4-ethylbenzyl
Alberto Cavazzini et al.
Journal of chromatography. A, 953(1-2), 55-66 (2002-06-13)
Using competitive frontal analysis, the binary adsorption isotherms of the enantiomers of 1-phenyl-l-propanol were measured on a microbore column packed with a chiral stationary phase based on cellulose tribenzoate. These measurements were carried out using only the racemic mixture. The
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W288403-10KG4061837845987
W288403-1KG4061837845994
W288403-5KG4061837846007
W288403-SAMPLE4061837846014