Kluczowe dokumenty
PHR2472
Guaiacol Impurity H
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
3-Methoxyphenol, 3-Hydroxyanisol, Resorcinol monomethyl ether
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
guaiacol
Postać
liquid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
współczynnik refrakcji
n20/D 1.552 (lit.)
tw
113-115 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
COc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,8H,1H3
Klucz InChI
ASHGTJPOSUFTGB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)