Kluczowe dokumenty
PHR2475
Guaiacol Impurity E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Methyl benzoate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
gęstość pary
4.68 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
rodzina API
guaiacol
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 100 mg
współczynnik refrakcji
n20/D 1.516 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
gęstość
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)