Merck
W441330
Sigma-Aldrich
trans-3-Hexenyl acetate
≥95%, stabilized, FG
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
Numer FEMA:
4413
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.928
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
zawiera
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
banana; green; fruity; pear; rum
ciąg SMILES
O(CC\C=C\CC)C(=O)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4+
Klucz InChI
NPFVOOAXDOBMCE-SNAWJCMRSA-N
Inne uwagi
Pobierz nasz Katalog smaków i zapachów, aby zobaczyć całą naszą linię produktów.
Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco z naszą najnowszą ofertą smaków i zapachów.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)