Kluczowe dokumenty
W324108
Trimethylamine solution
25 wt. % in H2O
Synonim(y):
N,N-dimethylmethanamine
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Kosher
gęstość pary
2.04 (vs air)
ciśnienie pary
232 mmHg ( 20 °C)
temp. samozapłonu
374 °F
stężenie
25 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.357
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fishy; meaty; oily; fruity; rancid
ciąg SMILES
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
Klucz InChI
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Unraveling Ammonia and Trimethylamine Uptake on Conductive Doped Polyaniline.: This research investigates the adsorption properties of ammonia and trimethylamine on conductive doped polyaniline, contributing to the development of advanced materials for gas sensing applications (Pascaud et al., 2024).
- TMAO perturbs intermolecular vibrational motions of water revealed by low-frequency modes.: The study delves into how trimethylamine-N-oxide (TMAO) affects the vibrational motions of water molecules, providing insights into the molecular interactions in aqueous solutions (Liu & Okuno, 2024).
- Trimethylamine-N-oxide depletes urea in a peptide solvation shell.: This article explores the interaction between TMAO and urea in peptide solvation shells, enhancing our understanding of protein stability in varying chemical environments (Nasralla et al., 2024).
- Co-Solutes Induced Changes in the Properties of Polymeric Solution and Water Dynamics.: This research investigates the impact of co-solutes, including trimethylamine, on the properties of polymeric solutions and water dynamics, contributing to the field of solution chemistry (Bhattacharjee et al., 2024).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
37.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
3.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W324108-10KG | |
W324108-20KG-K | 4061838257789 |
W324108-5KG-K | 4061838193070 |
W324108-SAMPLE | |
W324108-SAMPLE-K | 4061837528422 |
W324108-10KG-K | 4061838182142 |
W324108-1KG | |
W324108-1KG-K | 4061838257772 |
W324108-20KG | |
W324108-5KG |