Merck
W324110
Sigma-Aldrich
Trimethylamine solution
45 wt. % in H2O, FG
Synonim(y):
N,N-dimethylmethanamine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
59.11
Numer FEMA:
3241
Beilstein:
956566
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
11.009
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
stężenie
45 wt. % in H2O
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fishy; meaty; oily
ciąg SMILES
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
Klucz InChI
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-49.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-45 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)