Kluczowe dokumenty
18512
Sigma-Aldrich
Paraffin oil
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, viscous liquid
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.21
agency
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of Ph. Eur.
Poziom jakości
klasa czystości
puriss.
Formularz
viscous liquid
jakość
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
metody
IR spectroscopy: suitable
zanieczyszczenia
acidity or alkalinity, complies
aromatic polycycl. hydrocarbons, complies
residual solvents, complies
solid parafins, complies
lepkość dynamiczna
110-230 mPa.s
gęstość
0.827-0.890 g/mL at 20 °C
przydatność
complies for reaction against H2SO4
in accordance for identity (IR)
Zastosowanie
metabolomics
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Zastosowanie
  • Fizyka polimerów stojąca za przędzeniem żelowym włókien UHMWPE: Chociaż pośrednio związane, badanie koncentruje się na materiałoznawstwie, można je porównać z badaniami nad rolą oleju parafinowego w przetwarzaniu i syntezie polimerów, zwłaszcza w kontekstach, w których jego właściwości smarne mają kluczowe znaczenie dla procesów produkcyjnych (Wang et al., 2024).
Inne uwagi
The article number 18512-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 18512-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 18512-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 18512-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Pertains only in Germany: unversteuert
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
419.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
215 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
USP
USP
1496904
Parafina
Stefan N Sanders et al.
Biomechanics and modeling in mechanobiology, 19(5), 1585-1594 (2020-01-26)
Accurate estimation of mechanical properties of the different atherosclerotic plaque constituents is important in assessing plaque rupture risk. The aim of this study was to develop an experimental set-up to assess material properties of vascular tissue, while applying physiological loading
T Schmidts et al.
International journal of pharmaceutics, 398(1-2), 107-113 (2010-08-03)
Multiple water-in-oil-in-water (W/O/W) emulsions are of major interest as potential skin delivery systems for water-soluble drugs like oligonucleotides due to their distinct encapsulation properties. However, multiple emulsions are highly sensitive in terms of variations of the individual components. The presence
Jyothi C Abbar et al.
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands), 83, 1-7 (2011-07-26)
The electrochemical oxidation of a hemorheologic drug, pentoxifylline was investigated at a multi-walled carbon nanotubes-paraffin oil paste electrode using cyclic and differential pulse voltammetry. The oxidation process was irreversible over the pH range studied and exhibited an adsorption-controlled behavior. All
Yi-Shiung Horng et al.
American journal of physical medicine & rehabilitation, 90(6), 435-442 (2011-03-25)
: The aim of this study was to investigate the effectiveness of tendon and nerve gliding exercises as a part of combined treatments for carpal tunnel syndrome. : Patients with carpal tunnel syndrome were randomized into three groups. All patients
Yvonne M Stokes
Molecular reproduction and development, 76(12), 1178-1187 (2009-08-13)
Oxygen diffusion through oil is important in the culture of oocytes and embryos. A diffusion coefficient two orders of magnitude smaller than that of oxygen in water has been thought possible, and this has led to concerns of anoxia in