Merck
537470
Sigma-Aldrich
Isobutyl acetate
99%
Synonim(y):
Acetic acid isobutyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOCH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Beilstein:
1741909
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
115-117 °C (lit.)
gęstość pary
>4 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
15 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
793 °F
granice wybuchowości
10.5 %
zanieczyszczenia
≤0.050% (water)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.39 (lit.)
pH
6.7 (20 °C, 5 g/L)
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 5.6 g/L at 20 °C
gęstość
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Isobutyl acetate (IBA), one of the isomers of butyl acetate, is an odorant found in fruits. Vapor-liquid equilibria of its binary mixture with isobutyl alcohol at 20 and 101.3kPa have been evaluated. Its synthesis via lipase-catalyzed esterification reaction has been reported.
Zastosowanie
  • Zielona synteza estrów smakowych przy użyciu esterazy morskiej Candida parapsilosis ekspresjonowanej w Saccharomyces cerevisiae...: Niniejsze badanie demonstruje podejście zielonej syntezy z wykorzystaniem esterazy morskiej do produkcji estrów smakowych, w tym octanu izobutylu. Proces wykorzystuje Saccharomyces cerevisiae, pokazując potencjał zrównoważonej produkcji środków aromatyzujących w przemyśle spożywczym i napojów (Xue et al., 2020).
  • Monitorowanie reakcji syntezy entakaponu na linii produkcyjnej za pomocą spektroskopii Ramana i analizy wielowymiarowej...: Badania te wykorzystują spektroskopię Ramana do monitorowania syntezy entakaponu w czasie rzeczywistym. Octan izobutylu jest wykorzystywany jako rozpuszczalnik w reakcji, podkreślając jego znaczenie w syntezie farmaceutycznej i monitorowaniu procesu (Novak et al., 2011).
  • Ekspozycja na rozcieńczalnik do farbhamuje syntezę i wydzielanie testosteronu w sposób odwracalny u szczurów: W niniejszym badaniu zbadano wpływ ekspozycji na rozcieńczalnik do farb, który zawiera octan izobutylu, na syntezę testosteronu u szczurów. Wyniki badania zapewniają wgląd w potencjalne właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną octanu izobutylu w zastosowaniach przemysłowych (Yilmaz et al., 2006).
  • Przygotowanie sferycznie aglomerowanych kryształów aminofiliny...: Badania te dotyczą przygotowania kryształów aminofiliny przy użyciu octanu izobutylu jako rozpuszczalnika. Badanie podkreśla użyteczność związku w preparatach farmaceutycznych w celu zwiększenia rozpuszczalności i biodostępności leku (Kawashima et al., 1984).
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Günter E Jeromin et al.
Biotechnology letters, 30(5), 925-928 (2008-01-16)
A new irreversible esterification method for carboxylic acids catalyzed by a lipase from Candida antarctica (Novozyme 435) in organic solvents has been developed. The water produced during the process is chemically destroyed by a corresponding ester of acetoacetate, which acts
Isobaric vapor-liquid equilibria for the binary systems isobutyl alcohol+ isobutyl acetate and tert-butyl alcohol+tert-butyl acetate at 20 and 101.3 kPa.
Monton JB, et al.
Fluid Phase Equilibria, 227(1), 19-25 (2005)
Determination of low phosphate concentrations in seawater by an isobutyl acetate extraction procedure.
Cescon BS and Scarazzato PG.
Limnology and Oceanography, 18(3), 499-500 (1973)
Rabia Alghazeer et al.
Food chemistry, 108(3), 801-810 (2008-06-01)
The effect of frozen storage on lipid peroxidation in Atlantic mackerel (Scomber scombrus) stored for up to 26 weeks at -10 or -80°C (control), with and without green tea antioxidants, was investigated. Hydroperoxides (PV) and aldehydes (TBARS) were measured by
H Hellquist et al.
Acta oto-laryngologica, 96(5-6), 495-500 (1983-11-01)
Industrial workers more and more frequently seek medical advice for nasal and sinus symptoms that they attribute to occupational exposure. The present study comprised 10 paint-sprayers exposed to solvents (primarily toluene and isobutylacetate) and dust. The working environment was checked
Produkty
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene
Protokoły
Separation of Acetone; Acetic acid; Propionic acid; Ethyl butyrate; Ethanol; Isoamyl acetate; Isobutyric acid; 3-Methyl-2-butanol; Methyl acetate; 1-Propanol; Acetal, ≥98%, FG; 2-Methyl-1-pentanol; Butyl acetate; Ethyl propionate; 3-Pentanol; 2-Pentanol, 98%; Ethyl isobutyrate; Isobutyl acetate; Acetaldehyde; Furfural; Butyric acid; Methanol; Ethyl acetate
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10