Merck
227471
Sigma-Aldrich
Amyl acetate, mixture of isomers
Mixture of 2-methylbutyl acetate and n-pentyl acetate, 99%
Synonim(y):
Pentyl acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.402
gęstość
0.876 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCCCCOC(C)=O.CCC(C)COC(C)=O
InChI
1S/2C7H14O2/c1-4-6(2)5-9-7(3)8;1-3-4-5-6-9-7(2)8/h6H,4-5H2,1-3H3;3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
LSUIXWQPOJYELL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Octan amylu jest olfaktantem. Zbadano wrażliwość szczurzych szczeniąt na octan amylu.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ontogeny of olfaction: development of the rats' sensitivity to urine and amyl acetate.
J R Alberts et al.
Physiology & behavior, 24(5), 965-970 (1980-05-01)