Merck
W208019
Sigma-Aldrich
Isoamyl octanoate
natural, ≥98%, FG
Synonim(y):
Isoamyl caprylate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6CO2CH2CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.34
Numer FEMA:
2080
Numer WE:
Nr Rady Europy:
401
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.120
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
coconut; green; waxy; fruity; pineapple; sweet
klasa czystości:
FG
Fragrance grade
Halal
natural
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
opis
mixture of isoamyl octanoate and 2-methylbutyl octanoate
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
267-268 °C
gęstość
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
coconut; green; waxy; fruity; pineapple; sweet
ciąg SMILES
CCCCCCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C13H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-13(14)15-11-10-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
Klucz InChI
XKWSWANXMRXDES-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Natural occurrence: Scotch, whiskey, bourbon whiskey, wine, banana, apple and strawberry.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)