Kluczowe dokumenty
W254711
Heptyl acetate
natural, ≥98%, FG
Synonim(y):
n-Heptyl acetate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
5.5 (vs air)
ciśnienie pary
12 mmHg ( 73 °C)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.415 (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
mp
−50.2 (lit.)
gęstość
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; green; waxy; citrus; woody; wine-like
ciąg SMILES
CCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-11-9(2)10/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
ZCZSIDMEHXZRLG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?