Kluczowe dokumenty
W256706
Hexyl alcohol
FCC, FG
Synonim(y):
1-Hexanol, Hexyl alcohol
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
4.5 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 25.6 °C)
Próba
≥98% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
559 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.418 (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
gęstość
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
alcohol; green; herbaceous; woody; ethereal; fruity; sweet
ciąg SMILES
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Purification, characterization, and chemical modification of Bacillus velezensis SN-14 fibrinolytic enzyme.: This study delves into the biochemistry of a fibrinolytic enzyme derived from Bacillus velezensis, detailing how hexyl alcohol is used in its purification process. This enzyme holds potential therapeutic applications for improving blood flow and preventing clot-related diseases (Lu et al., 2021).
- Enhancing Activity by Supercritical CO2 Mediated Immobilization of Lipase on Mesocellular Foam in Preparation of Hexyl Laurate.: This research demonstrates the use of hexyl alcohol in enzymatic reactions facilitated by supercritical CO2. It underscores the potential of hexyl alcohol in biotechnological applications, particularly in enzyme immobilization for industrial synthesis (Yadav & Varghese, 2020).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?