Merck
W203807
Sigma-Aldrich
Allyl phenoxyacetate
≥99%, FG
Synonim(y):
2-propenyl phenoxyacetate, Allyl 2-phenoxyacetate, prop-2-enyl 2-(phenoxy)acetate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5OCH2CO2CH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.21
Numer FEMA:
2038
Numer WE:
Nr Rady Europy:
228
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.701
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.516 (lit.)
bp
265-266 °C (lit.)
gęstość
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
honey; pineapple; sweet
ciąg SMILES
C=CCOC(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-8-13-11(12)9-14-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
Klucz InChI
VUFZVGQUAVDKMC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • In situ synthesis of a monolithic material with multi-sized pores and its chromatographic properties for the separation of intact proteins from human plasma.: The study discusses the development of a new chromatographic material that improves protein separation, which is crucial for biochemical analysis and diagnostics (Lan et al., 2019).
  • The effects of vehicles on the human dermal irritation potentials of allyl esters.: This investigation focuses on the dermal irritation potential of allyl esters, including allyl phenoxyacetate, and the impact of different vehicles on irritation levels, relevant for developing safer personal care products (Politano et al., 2006).
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
284.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
140 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Facial dermatitis from allyl phenoxyacetate in a dry carpet shampoo.
A E Taylor et al.
Contact dermatitis, 8(1), 70-70 (1982-01-01)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W203807-10KG-K
W203807-1KG-K4061837489488
W203807-5KG
W203807-5KG-K4061837529290
W203807-10KG
W203807-1KG
W203807-SAMPLE
W203807-SAMPLE-K4061837529306