Merck
W320005
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-phenyl-2-pentenal, mixture of cis and trans
≥88%, stabilized
Synonim(y):
cocoa pentenal
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH=C(C6H5)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.24
Numer FEMA:
3200
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10366
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.100
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
Próba
≥88%
może zawierać
α-tocopherol, synthetic
współczynnik refrakcji
n20/D 1.536 (lit.)
bp
96 °C/0.7 mmHg (lit.)
gęstość
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
cocoa; rose; sweet
ciąg SMILES
CC(C)\C=C(/C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O/c1-10(2)8-12(9-13)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3/b12-8+
Klucz InChI
ULRYRAHIBWLZKC-XYOKQWHBSA-N
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rowe, D.
Perfumer & Flavorist, 30, 20-20 (2005)