Kluczowe dokumenty
TRD3D0021
Sigma-Aldrich
Gonzales High Speed PLA 3D Printing Filament
greener alternative
black hole, diam. 1.75 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Średnica
1.75 mm
masa
1 kgeach
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt jest biodegradowalny, dzięki czemu jest zgodny z zasadami "Projektuj z myślą o efektywności energetycznej" i "Projektuj z myślą o degradacji". Filament PLA jest jednym z najłatwiejszych materiałów do druku 3D. Jest to materiał przyjazny dla środowiska, ponieważ ulega biodegradacji. Filament PLA jest nietoksyczny i wymaga mniej energii do drukowania 3D. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
PLA Gonzales dla wydruków szybszych niż światło
  • Opracowany specjalnie do szybkiego druku 3D z maksymalną precyzją
  • Odpowiedni dla każdej drukarki, Gonzales daje z siebie wszystko w szybkich drukarkach
  • Bezwonny, całkowicie biodegradowalny, przyjazny dla środowiska
  • Szybki PLA Gonzales nie wypacza się, nawet na zimnych płytach konstrukcyjnych.
Właściwości materiału
  • Gęstość: 1,24 g/cm3
  • Moduł rozciągania: 65,5 Mpa
  • Temperatura Vicata: 55-60 °C
  • Temperatura topnienia: 144 °C
Zastosowanie
Parametry szybkiego druku 3D PLA firmy Gonzales
  • Temperatura ekstrudera (dyszy): 200 +/-10 °C
  • Temperatura stołu: niska do 80 °C
  • Prędkość druku: do 200 mm/s
  • Wentylator: 20-100
  • Minimalna średnica dyszy: 0,35 mm
  • Materiały płyty: szkło z klejem, niebieska taśma, taśma kaptonowa, buildtak
Produkt ten może być stosowany w technice druku 3D z wytłaczaniem materiału.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)