Kluczowe dokumenty
TRD3D0012
Sigma-Aldrich
Ecogenius PLA 3D printing filament
greener alternative
natural, diam. 1.75 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
23261601
NACRES:
NA.23
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Średnica
1.75 mm
masa
1 kgeach
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Ecogenius: Genius Ecologic Filament do druku 3D
  • Ekologiczny, ponieważ nie zawiera ropy naftowej
  • Ekologiczny, ponieważ jest pozyskiwany wyłącznie z roślin i całkowicie nadaje się do recyklingu
  • Zachowana jest jego naturalna tożsamość półkrystalicznego polimeru
  • Ecogenius PLA ma naturalne błyszczące wykończenie
Właściwości materiału
  • Gęstość: 1,24 g/cm3
  • Moduł rozciągania: 65,5 Mpa
  • Temperatura Vicata: 55-60 °C
  • Temperatura topnienia: 144 °C
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt jest biodegradowalny, dzięki czemu jest zgodny z "Projektowaniem z myślą o degradacji" i "Wykorzystaniem surowców odnawialnych". Włókno Ecogenius jest biodegradowalne, łatwe w użyciu i dostępne w wielu kolorach. Jest niedrogi i nie wydziela szkodliwych oparów. Jest to produkt wolny od ropy naftowej, uzyskiwany z roślin i całkowicie nadający się do recyklingu. Kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Parametry druku 3D Ecogenius PLA
  • Temperatura ekstrudera (dyszy): 195 +/-10 °C
  • Temperatura stołu: niska do 80 °C
  • Prędkość druku: 60-80 mm/s
  • Wentylator: 50-100
  • Minimalna średnica dyszy: 0,3 mm
  • Materiały płyty: szkło, niebieska taśma itp.
Produkt ten może być stosowany w technice druku 3D z wytłaczaniem materiału.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)