Kluczowe dokumenty
W385101
3-Mercaptohexyl acetate
≥98%, FG
Synonim(y):
3-sulfanylhexyl acetate
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; fruity; alliaceous; tropical
ciąg SMILES
CCCC(S)CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O2S/c1-3-4-8(11)5-6-10-7(2)9/h8,11H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
JUCARGIKESIVLB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?