Merck
918911
Sigma-Aldrich
4-Methyl-4-mercaptopentan-2-one
≥95.0%
Synonim(y):
4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352105
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.0%
Postać
liquid
grupa funkcyjna
ketone
thiol
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)CC(C)(C)S
InChI
1S/C6H12OS/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
QRNZMFDCKKEPSX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)