Merck
W399701
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-oxopentane-2-thiol
≥99%, FG
Synonim(y):
4-Methyl-4-mercaptopentan-2-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.22
Numer FEMA:
3997
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352105
Numer Flavisa:
12.169
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Halal
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥99%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
black currant; meaty; sulfurous
ciąg SMILES
CC(=O)CC(C)(C)S
InChI
1S/C6H12OS/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
QRNZMFDCKKEPSX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)