Kluczowe dokumenty
W337609
4-Methylthio-4-methyl-2-pentanone
≥98%, FG
Synonim(y):
cassis pentanone
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
bp
78 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; metallic; sulfurous
ciąg SMILES
CSC(C)(C)CC(C)=O
InChI
1S/C7H14OS/c1-6(8)5-7(2,3)9-4/h5H2,1-4H3
Klucz InChI
DHANVOSHQILVNQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Optimization of ultrasound assisted-emulsification-dispersive liquid-liquid microextraction by experimental design methodologies for the determination of sulfur compounds in wines by gas chromatography-mass spectrometry.: This paper discusses the optimization of a novel extraction technique using 4-Methylthio-4-methyl-2-pentanone for identifying sulfur compounds in wines. The methodology enhances the detection capabilities of gas chromatography-mass spectrometry, offering significant improvements in food safety and quality control (Silva MF et al., 2010).
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?