About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.61
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.548 (lit.)
bp
110 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
Klucz InChI
HZFRKZWBVUJYDA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
S56953-1EA | |
183423-10G | 4061838756206 |
183423-50G | 4061837014208 |