Merck
496847
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofuran-3-carboxaldehyde solution
50 wt. % in H2O, 98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
stężenie
50 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.416
tw
99 °C
gęstość
1.106 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=CC1CCOC1
InChI
1S/C5H8O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h3,5H,1-2,4H2
Klucz InChI
GSUBXIVOZXWGKF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The product is a 50 wt.% solution of tetrahydrofuran-3-carboxaldehyde in water.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1