Kluczowe dokumenty
NIST1992
Potencjał Zeta - krzemionka koloidalna (nominalna frakcja masowa 0,15%)
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
opakowanie
pkg of 20 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
general analytical
Format
single component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Jednostka SRM 1992 zawiera cztery ampułki, z których każda zawiera około 5 ml zawiesiny krzemionki koloidalnej o pH 8,9 w buforze boranowym.
SRM 1992_cert
SRM 1992_SDS
Zastosowanie
Potencjał Zeta - Krzemionka koloidalna jest przeznaczony przede wszystkim do oceny działania przyrządów i/lub metod stosowanych do pomiaru potencjału zeta i ruchliwości elektroforetycznej.
Cechy i korzyści
  • Wraz z certyfikowanymi wartościami ruchliwości elektroforetycznej i potencjału zeta, wartości są metrologicznie identyfikowalne z jednostką SI i mierzone przy użyciu techniki elektroforetycznego rozpraszania światła.
  • Podawana jest niecertyfikowana wartość przewodności.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany wraz z okresem ważności, instrukcjami dotyczącymi przechowywania, bezpieczeństwa, obsługi, użytkowania i konserwacji.
Inne uwagi
Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)