Merck
112917
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-propanethiol
92%, technical grade
Synonim(y):
Isobutyl mercaptan
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.19
Beilstein:
1730890
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
gęstość pary
3.1 (vs air)
ciśnienie pary
124 mmHg ( 37.8 °C)
Próba
92%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4385 (lit.)
bp
87-89 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble
alcohol: very soluble
diethyl ether: very soluble
gęstość
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thiol
ciąg SMILES
CC(C)CS
InChI
1S/C4H10S/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
BDFAOUQQXJIZDG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-metylo-1-propanotiol łączy się z L-Cys (nośnikiem) poprzez wiązanie disiarczkowe, tworząc systemy dostarczania leków ukierunkowanych na mózg (BTDS).
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
14.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Dennis M Killian et al.
Drug delivery, 14(1), 25-31 (2006-11-17)
We describe a novel strategy to achieve high affinity recognition for the specific, cerebrovascular large neutral amino acid transporter (LAT1) isoform by covalent coupling of small molecules to the amino acid, L-cysteine (L-Cys). L-Cys (as the carrier) was covalently attached