Kluczowe dokumenty
719234
1-Adamantanethiol
99% (GC)
Synonim(y):
ADT, 1-AD, 1-AdSH, 1-AdmSH
About This Item
Polecane produkty
Próba
99% (GC)
Postać
solid
mp
103-105 °C
ciąg SMILES
SC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H16S/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9,11H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
Klucz InChI
ADJJLNODXLXTIH-CHIWXEEVSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.