Key Documents
734764
5-Chloropyridine-2-thiol
95%
Synonim(y):
5-Chloro-2-mercaptopyridine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
solid
mp
187-192 °C
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Sc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H4ClNS/c6-4-1-2-5(8)7-3-4/h1-3H,(H,7,8)
Klucz InChI
FNXPASNYGUMVGZ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)