Kluczowe dokumenty
750034
Hexylphosphonic acid
95%
Synonim(y):
n-Hexylphosphonic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
97-103 °C
ciąg SMILES
CCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H15O3P/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9/h2-6H2,1H3,(H2,7,8,9)
Klucz InChI
GJWAEWLHSDGBGG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
There is widespread demand for thin, lightweight, and flexible electronic devices such as displays, sensors, actuators, and radio-frequency identification tags (RFIDs). Flexibility is necessary for scalability, portability, and mechanical robustness.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
750034-1G | 4061826208458 |
750034-5G | 4061832882642 |