Key Documents
SIK7701-11
Sigma-Aldrich
6-Aminohexylphosphonic acid hydrochloride salt
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H17ClNO3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.63
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
≥95%
Postać
solid
okres trwałości
3 years under the recommended conditions
kolor
white
Zastosowanie
This coupling agent specifically reacts with cabonyl functions such as aldehydes or ketones to form an imine ligation.
Informacje prawne
Product of SiKEMIA
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Haopeng Xiao et al.
Cell, 180(5), 968-983 (2020-02-29)
Mammalian tissues engage in specialized physiology that is regulated through reversible modification of protein cysteine residues by reactive oxygen species (ROS). ROS regulate a myriad of biological processes, but the protein targets of ROS modification that drive tissue-specific physiology in vivo