Kluczowe dokumenty
737925
Decylphosphonic acid
97%
Synonim(y):
n-Decylphosphonic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
96-101 °C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C10H23O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13/h2-10H2,1H3,(H2,11,12,13)
Klucz InChI
DZQISOJKASMITI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
There is widespread demand for thin, lightweight, and flexible electronic devices such as displays, sensors, actuators, and radio-frequency identification tags (RFIDs). Flexibility is necessary for scalability, portability, and mechanical robustness.