Kluczowe dokumenty
289876
Ethylphosphonic acid
98%
Synonim(y):
Kwas P-etylofosfonowy
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5P(O)(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.05
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
61-63 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H7O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H2,3,4,5)
Klucz InChI
GATNOFPXSDHULC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Synteza nowych analogów nukleotydów opartych na kwasach fosfonowych z kwasu etylofosfonowego została zbadana.
Zastosowanie
Kwas etylofosfonowy został użyty jako wzorzec wewnętrzny w oznaczaniu fosfomycyny w ludzkim osoczu.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Stefanie Klein et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(21), e1704111-e1704111 (2018-04-19)
Efficient magnetic reactive oxygen species (ROS) formation enhancing agents after X-ray treatment are realized by functionalizing superparamagnetic magnetite (Fe3 O4 ) and Co-ferrite (CoFe2 O4 ) nanoparticles with self-assembled monolayers (SAMs). The Fe3 O4 and CoFe2 O4 nanoparticles are synthesized
Adarsh Gandhi et al.
Biomedical chromatography : BMC, 32(6), e4214-e4214 (2018-02-21)
Extensive use and misuse of antibiotics over the past 50 years has contributed to the emergence and spread of antibiotic-resistant bacterial strains, rendering them as a global health concern. To address this issue, a dynamic in vitro hollow-fiber system, which mimics
E V Efimtseva et al.
Bioorganicheskaia khimiia, 24(1), 16-20 (1998-04-29)
The synthesis of novel nucleotide analogues on the basis of ethylphosphonic acid was described. A rigid structural element, an amide or a double bond, was characteristics of the compounds synthesized. The antiviral and cytotoxic activities of these compounds were studied
Theodora A Papakondyli et al.
Journal of chromatography. A, 1332, 1-7 (2014-02-11)
An analytical method employing novel sample preparation and liquid chromatography coupled with atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometric detection (LC-APCI/MS) was developed for the determination of fosfomycin in human plasma. Sample preparation involves derivatization through phase transfer catalysis (PTC) which
Jonna E Teikari et al.
The ISME journal, 12(6), 1619-1630 (2018-02-16)
Nodularia spumigena is a nitrogen-fixing cyanobacterium that forms toxic blooms in the Baltic Sea each summer and the availability of phosphorous is an important factor limiting the formation of these blooms. Bioinformatic analysis identified a phosphonate degrading (phn) gene cluster