Merck
901681
Sigma-Aldrich
Phosphonic acid-18O3
≥95 atom % 18O, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H318O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.00
Kod UNSPSC:
12352301
czystość izotopowa
≥95 atom % 18O
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Postać
solid
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[18OH]P([18OH])([H])=[18O]
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1