Merck
220868
Sigma-Aldrich
1-Acetoxy-1,3-butadiene
mixture of cis and trans
Synonim(y):
1,3-Butadienyl acetate
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH=CHOCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.13
Beilstein:
1743394
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
40 mmHg ( 60 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
zawiera
0.1% p-tert-butylcatechol as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.469 (lit.)
bp
60-61 °C/40 mmHg (lit.)
gęstość
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)O\C=C\C=C
InChI
1S/C6H8O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H,1H2,2H3/b5-4+
Klucz InChI
NMQQBXHZBNUXGJ-SNAWJCMRSA-N
Opis ogólny
1-acetoksy-1,3-butadien (1-ABD) może być generowany w reakcji katalizowanej octanem potasu lub sodu pomiędzy krotonaldehydem i bezwodnikiem octowym. Produkt jest mieszaniną form cis i trans, co zostało potwierdzone przez jego właściwości fizyczne i widma IR. Według doniesień powstaje on jako główny produkt podczas acetoksylacji 1,3-butadienu (BD) w fazie gazowej w obecności katalizatora Pd-KOAc (pallad-octan potasu). 1-ABD uczestniczy jako diena 2Π lub 4Π w reakcjach cykloaddycji. Opisano enancjoselektywną reakcję Dielsa Aldera 2-metoksy-5-metylo-1,4-benzochinonu z 1-ABD w obecności sit molekularnych (rozmiar oczek: 4Å).
Zastosowanie
1-Acetoxy-1,3-butadiene was used as diene in the following reactions:
  • Diels-Alder reaction with ortho-carbazolequinones to yield benzocarbazolequinone.
  • Diels-Alder reaction with diethyl ketovinylphosphonate, with and without Lewis acid assistance.
  • Diels-Alder reaction with methyl acrylate to yield racemic forms of 2-hydroxy-3-cyclohexenecarboxylic acid.
It was used for the reaction with dienophiles such as maleimides, a juglone, a butyne-1,4-dione and methyl 2-(4-methylphenyl)-2H-azirine-3-carboxylate and during visible light photocatalysis. It was also used as reactant during intermolecular oxa-Pictet-Spengler cyclization.
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and absolute configuration of the isomers of homoisocitric acid (1-hydroxy-1,2,4-butanetricarboxylic acid) and the stereochemistry of lysine biosynthesis.
K Chilina et al.
Biochemistry, 8(7), 2846-2855 (1969-07-01)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1925-1925 (1993)
Muriel Compain-Batissou et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 52(9), 1114-1116 (2004-09-02)
Oxidation of 2- and 3-hydroxycarbazoles with Frémy's salt gave the corresponding ortho-carbazolequinones. These molecules react as carbodienophiles in Diels-Alder reaction with 1-acetoxy-1,3-butadiene and 1,3-cyclopentadiene to provide the novel benzocarbazolequinone structures 15, 16, 18 and 19.
Gas phase acetoxylation of 1, 3-butadiene over palladium catalysts Part 1: the catalytic activity and structure of Pd-Sb-KOAc catalysts.
Shinohara H.
Applied Catalysis, 10(1), 27-42 (1984)
Intra- and Intermolecular Oxa-Pictet-Spengler Cyclization Strategy for the Enantioselective Synthesis of Deoxy Analogues of (+)-Nanomycin A Methyl Ester, (+)-Eleutherin, (+)-Allo-Eleutherin, and (+)-Thysanone
R. T. Sawant, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 23, 4442-4449 (2010)
Produkty
Reakcja Dielsa-Aldera jest reakcją pomiędzy sprzężonym dienem i alkenem (dienem) w celu utworzenia nienasyconych pierścieni sześcioczłonowych. Jest ona również określana jako cykloaddycja.
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.