Merck
276030
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxy-1,3-butadiene
95%
Synonim(y):
2,3-dimetoksybuta-1,3-dien, 2,3-dimetoksybutadien
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(OCH3)C(OCH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
134-136 °C/745 mmHg (lit.)
mp
19 °C (lit.)
gęstość
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=C)C(=C)OC
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7-3)6(2)8-4/h1-2H2,3-4H3
Klucz InChI
NHBDKDZHQKQPTF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,3-dimetoksy-1,3-butadien (DMEBD) jest pochodną 1,3-butadienu. Zbadano kinetykę reakcji hydrolizy 2,3-dimetoksy-1,3-butadienu w obecności katalizatora kwasowego. Zbadano cykloaddycję [4+2] 3-nitrokumaryn z DMEBD w środowisku wodnym, w rozpuszczalniku organicznym i w warunkach bezrozpuszczalnikowych. Reakcja ta doprowadziła do powstania 4-podstawionych 3-nitrochromanonów. Tworzy on addukty z grafenem i zbadano chemię Dielsa-Aldera w tej formacji.
Zastosowanie
2,3-dimetoksy-1,3-butadien został wykorzystany jako diena do zbadania chemii Dielsa-Aldera czystego i uszkodzonego grafenu. Został również wykorzystany w syntezie nowego trifluorooctanu benzopentatiepiny.
Może być stosowany do wytwarzania 3,4-dimetoksy-tiofenu, półproduktu do syntezy 3,4-etylenodioksytiofenu (EDOT). Może być również stosowany do tworzenia estrów tio poprzez reakcję z merkaptanami w obecności katalizatora kobaltowo-karbonylowego.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Influence of dienes on the cobalt carbonyl catalyzed reaction of mercaptans with carbon monoxide.
Antebi S and Alper H.
Organometallics, 5(3), 596-598 (1986)
Santanu Sarkar et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(10), 3324-3327 (2011-02-24)
The zero-band-gap electronic structure of graphene enables it to function as either the diene or the dienophile in the Diels-Alder reaction, and this versatile synthetic method offers a powerful strategy for the reversible modification of the electronic properties of graphene
Vinyl ether hydrolysis. XVIII. The two-stage reaction of 2,3-dimethoxy-1,3-butadiene.
Kresge AJ and Yin Y.
Canadian Journal of Chemistry, 65(8), 1753-1756 (1987)
Total synthesis of the novel benzopentathiepin varacinium trifluoroacetate: the viability of" varacin-free base.
Behar V, et al.
Journal of the American Chemical Society, 115(15), 7017-7018 (1993)
David Amantini et al.
The Journal of organic chemistry, 68(24), 9263-9268 (2003-11-25)
The [4 + 2] cycloadditions of 3-nitrocoumarin (1a), 6-chloro-3-nitrocoumarin (1b), and 6-, 7-, and 8-hydroxy-3-nitrocoumarins (1c, 5, and 6) with (E)-piperylene (7), isoprene (8), 2,3-dimethyl-1,3-butadiene (9), 2-methoxy-1,3-butadiene (10), 2,3-dimethoxy-1,3-butadiene (11), and cyclopentadiene (12) were investigated in aqueous medium, in organic
Produkty
Reakcja Dielsa-Aldera jest reakcją pomiędzy sprzężonym dienem i alkenem (dienem) w celu utworzenia nienasyconych pierścieni sześcioczłonowych. Jest ona również określana jako cykloaddycja.
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.