Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
gęstość
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOP(C)(O)=O
InChI
1S/C3H9O3P/c1-3-6-7(2,4)5/h3H2,1-2H3,(H,4,5)
Klucz InChI
UFZOPKFMKMAWLU-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
386561-1G | 4061838097842 |