Kluczowe dokumenty
386588
Pinacolyl methylphosphonate
97%
Synonim(y):
1,2,2-Trimethylpropyl methylphosphonate, 3,3-Dimethylbutan-2-yloxy(methyl)phosphinic acid, Mono(1,2,2-trimethylpropyl) methylphosphonate, O-Pinacolyl hydrogen methylphosphonate, O-Pinacolyl methylphosphonate, PMPA, Pinacolyl hydrogen methylphosphonate, [(3,3-Dimethylbutan-2-yl)oxy](methyl)phosphinic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
96-106 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(OP(C)(O)=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H17O3P/c1-6(7(2,3)4)10-11(5,8)9/h6H,1-5H3,(H,8,9)
Klucz InChI
BLALDUPQYCGKAG-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?