Kluczowe dokumenty
C54007
Chloromethyl methyl sulfide
95%
Synonim(y):
Chlorodimethyl sulfide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.58
Beilstein:
1730851
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.498 (lit.)
bp
105 °C (lit.)
gęstość
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CSCCl
InChI
1S/C2H5ClS/c1-4-2-3/h2H2,1H3
Klucz InChI
JWMLCCRPDOIBAV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Methylthiomethylating reagent for carbonyl and aromatic compounds. Methylene transfer reagent for iron(II) mediated cyclopropanation.
Przestroga
May darken in storage.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis, 276-276 (1994)
Chemistry Letters (Jpn), 653-653 (1993)
Manuel Algarra et al.
The journal of physical chemistry. A, 124(10), 1911-1921 (2020-02-14)
UV photodecomposition of azidomethyl methyl sulfide (AMMS) yields a transient S-methylthiaziridine which rapidly evolves to S-methyl-N-sulfenylmethanimine at 10 K. This species was detected by infrared matrix isolation spectroscopy. The mechanism of the photoreaction of AMMS has been investigated by a
Organic Syntheses, 70, 177-177 (1992)
[Mutagenic activity of chlorodimethylsulfide and some of its aniline derivatives].
M Vito et al.
Bollettino della Societa italiana di biologia sperimentale, 61(6), 917-923 (1985-06-30)