Kluczowe dokumenty
270296
Calcium carbide
pieces, thickness <10 mm , typically, technical grade, ~80%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
~80%
Formularz
pieces
grubość
<10 mm , typically
gęstość
2.22 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ca++].[C-]#[C-]
InChI
1S/C2.Ca/c1-2;/q-2;+2
Klucz InChI
UIXRSLJINYRGFQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
270296-25G | |
270296-2KG | 4061826141892 |
270296-500G | 4061835561896 |