About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H28S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.43
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4610 (lit.)
bp
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
gęstość
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thioether
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCSC
InChI
1S/C13H28S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-2/h3-13H2,1-2H3
Klucz InChI
KJWHJDGMOQJLGF-UHFFFAOYSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?